Key Documents
L224537
3-AMINO-6-PH-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)4-(TRI-F-ME)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11F3N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.438
Numéro MDL:
Autres remarques