Principaux documents
L224065
2-[(3-{[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Br2N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.36
Numéro MDL:
Autres remarques