Principaux documents
L223867
2-[(3-{[2-(2-METHOXYANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-1,2,4-THIADIAZOL-5-YL)SULFANYL]-N-(2-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.599
Numéro MDL:
Autres remarques