Principaux documents
L223603
2-((5,6-DIPHENYL-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)THIO)-N,N-DIETHYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.5
Numéro MDL:
Autres remarques