L219835
N-(5-BROMO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30BrN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.548
Numéro MDL:
Autres remarques