Key Documents
L218618
4-[5-ETHYL-2-(ETHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-N-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H32N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.696
Numéro MDL:
Autres remarques