Principaux documents
L217875
1-{7-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)ETHYL]-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}-4-PIPERIDINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N7O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.618
Numéro MDL:
Autres remarques