Documents
L217778
7-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)ETHYL]-8-BROMO-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14BrN5O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.354
Numéro MDL:
Autres remarques