Key Documents
L217565
2-{[7-(2-ETHOXYETHYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.463
Numéro MDL:
Autres remarques