Principaux documents
L217344
8-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H25N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.442
Numéro MDL:
Autres remarques