Documents
L215279
4-METHYLBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.52
Numéro MDL:
Autres remarques