Principaux documents
L215139
3-HYDROXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.465
Numéro MDL:
Autres remarques