Principaux documents
L214884
7-BUTYL-3-METHYL-8-((2-PHENYLETHYL)AMINO)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.416
Numéro MDL:
Autres remarques