Principaux documents
L213535
2(4-CL-3,5-DI-ME-PHENOXY)N'-(1-(4(1H-TETRAAZOL-1-YL)PH)ETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.855
Numéro MDL:
Autres remarques