L213462
3-((4-IODOPHENOXY)ME)-N'-(1-(4-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PH)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19IN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.351
Numéro MDL:
Autres remarques