Key Documents
L213225
2-(3,4-DIMETHYLPHENOXY)-N'-(1-(3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PH)ETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.41
Numéro MDL:
Autres remarques