Principaux documents
L212555
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{2-BROMO-6-ETHOXY-4-[(2-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H30BrN9O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.502
Numéro MDL:
37,90 $