Principaux documents
L212083
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-1-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYPHENYL}ETHYLIDENE)-4-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H23ClN8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.989
Numéro MDL:
Autres remarques