Principaux documents
L211354
[3-AMINO-4-(2-FURYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO[2,3-B]QUINOLIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.455
Numéro MDL:
Autres remarques