L211052
3-({4-[(E)-(2-CHLORO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)DIAZENYL]-1-HYDROXY-2-NAPHTHOYL}AMINO)-4-[METHYL(OCTADECYL)AMINO]BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C43H57ClN4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
809.473
Numéro MDL:
Autres remarques