Documents
L210994
5-(4-{(E)-[2-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]DIAZENYL}-3-HEPTADECYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H55N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
717.979
Numéro MDL:
Autres remarques