Documents
L210897
4-((4-ANILINOPHENYL)DIAZENYL)-5-METHYL-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.43
Numéro MDL:
Autres remarques