Principaux documents
L210889
2-((3-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.326
Numéro MDL:
Autres remarques