Key Documents
L209597
2,3-DIMETHYLPHENYL 2-(4-BROMOPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.321
Numéro MDL:
Autres remarques