Principaux documents
L207829
OCTYL 6-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C25H28BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.411
Numéro MDL:
37,90 $