Principaux documents
L205443
PHENYL 2-(4-BROMOPHENYL)-6-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.293
Numéro MDL:
Autres remarques