Key Documents
L205311
3-METHYLPHENYL 6-METHYL-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.425
Numéro MDL:
Autres remarques