Principaux documents
L205044
2,3-DIMETHYLPHENYL 6-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.479
Numéro MDL:
Autres remarques