Principaux documents
L204420
HEXYL 2-(4-BROMOPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.33
Numéro MDL:
Autres remarques