L203688
5-{4-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL]-3-HEPTADECYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H52N6O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
692.928
Numéro MDL:
Autres remarques