Principaux documents
L203130
2-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL 2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.907
Numéro MDL:
Autres remarques