Principaux documents
L203009
N-(4-((4-(DIMETHYLAMINO)BENZYL)AMINO)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.376
Numéro MDL:
Autres remarques