L202371
5-{4-[(E)-(4-CHLOROPHENYL)DIAZENYL]-3-HEPTADECYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H49ClN4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.355
Numéro MDL:
Autres remarques