Principaux documents
L202290
4-(4-BROMO-5-OXO-3-PENTADECYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H37BrN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.541
Numéro MDL:
Autres remarques