Principaux documents
L202150
5-{3-METHYL-5-OXO-4-[(E)-PHENYLDIAZENYL]-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.477
Numéro MDL:
Autres remarques