Key Documents
L201316
1-(4-CHLOROBENZYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.717
Numéro MDL:
Autres remarques