L201286
ETHYL 1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.297
Numéro MDL:
Autres remarques