Principaux documents
L201049
3-((4-CHLOROPHENYL)THIO)-1-(3-NITROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.785
Numéro MDL:
Autres remarques