Principaux documents
L199478
6-HYDROXY-5-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)CARBONYL]-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-4-ONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.82
Numéro MDL:
Autres remarques