Principaux documents
L199400
6-HYDROXY-N-{2-[(2-HYDROXYETHYL)AMINO]ETHYL}-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.808
Numéro MDL:
Autres remarques