Principaux documents
L198919
N-(6-BROMO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.321
Numéro MDL:
Autres remarques