Principaux documents
L198757
7-HYDROXY-5-OXO-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
L198757-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L198757-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H15F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.349
Numéro MDL:
37,90 $