Principaux documents
L198250
N-[2-(ETHYLAMINO)ETHYL]-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.836
Numéro MDL:
Autres remarques