Documents
L197254
2-(ALLYLAMINO)-3-[(Z)-(3-SEC-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.525
Numéro MDL:
Autres remarques