Principaux documents
L197106
ETHYL 2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
L197106-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L197106-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H27N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.492
Numéro MDL:
37,90 $