Principaux documents
L196312
N-CYCLOHEXYL-2-IMINO-5-OXO-1-PROPYL-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.466
Numéro MDL:
Autres remarques