Principaux documents
L195928
2-IMINO-1-(3-METHOXYPROPYL)-10-METHYL-5-OXO-N-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.526
Numéro MDL:
Autres remarques