Principaux documents
L193933
1-CYCLOPENTYL-2-IMINO-8-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.369
Numéro MDL:
Autres remarques