MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
L191663
6-((5Z)-5-{[3-(4-BUTOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C30H33N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.743
MDL number:
Service technique