Principaux documents
L190349
N-ALLYL-4-AMINO-3-(4-ETHOXY-PH)-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.45
Numéro MDL:
Autres remarques